Learn More
Brady™ Polyester-Druckeretiketten, matt, Acryl-Permanentkleber
Low-Profile-Etikett zur Verwendung auf gefrorenen Oberflächen oder auf Oberflächen für Raumtemperatur.
50.20 € - 256.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15186262
|
Brady™
710774 |
Weiß/transparent, Transparent | 15,24 mm | 45.72 mm | |||||
15146262
|
Brady™
710764 |
Weiß/transparent, Transparent | 15,24 mm | 66.68 mm | |||||
15146272
|
Brady™
710780 |
Weiß/transparent, Transparent | 15,24 mm | 15 mm | |||||
12123801
|
Brady™
710763 |
Weiß/transparent, Transparent | 15,24 mm | 38.1 mm | |||||
15126272
|
Brady™
710778 |
Weiß/transparent, Transparent | 25,4 mm | 15 mm | |||||
15136272
|
Brady™
710779 |
Weiß/transparent, Transparent | 9,53 mm | 15 mm | |||||
12654883
|
Brady™
710773 |
Weiß | 25,4 mm | 12,7 mm | |||||
15156262
|
Brady™
710772 |
Weiß | 25,4 mm | 41.28 mm | |||||
15136262
|
Brady™
710771 |
Weiß | 25,4 mm | 15 mm | |||||
12674883
|
Brady™
710781 |
Weiß | 48,26 mm | 25,40 mm | |||||
Beschreibung
- Undurchsichtig, damit gesetzlich geschützte Patientendaten verdeckt sind
- Extra dünn
- Hält in flüssigem Stickstoff, Autoklaven und Heißwasserbädern
- Permanenter Acrylklebstoff
Spezifikation
Matt | |
Polyester | |
1 |