Learn More
Brady™ Polyester-Druckeretiketten, matt, Acryl-Permanentkleber
Low-Profile-Etikett zur Verwendung auf gefrorenen Oberflächen oder auf Oberflächen für Raumtemperatur.
Marke: Brady™ 710779
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Undurchsichtig, damit gesetzlich geschützte Patientendaten verdeckt sind
- Extra dünn
- Hält in flüssigem Stickstoff, Autoklaven und Heißwasserbädern
- Permanenter Acrylklebstoff
Spezifikation
2005/618/EG MCV Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG | |
Dauerhaftes Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester | |
Druckeretiketten | |
BMP™71 | |
250/Packung | |
45.72 H x 9.53 B (mm) | |
0,012 mm | |
45,72 x 9,53 mm | |
15 mm |
Etiketten für Etikettendrucker BMP71 | |
Weiß/transparent, Transparent | |
Selbstlaminierend | |
Thermotransfer | |
Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern | |
1 | |
Rechteck | |
–196 bis 110 °C | |
12.7 mm | |
9,53 mm | |
19.05 mm |