Learn More
Brady™ Polyester-Druckeretiketten, matt, Acryl-Permanentkleber
Low-Profile-Etikett zur Verwendung auf gefrorenen Oberflächen oder auf Oberflächen für Raumtemperatur.
Marke:  Brady™ 710780
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15146272
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Undurchsichtig, damit gesetzlich geschützte Patientendaten verdeckt sind
  • Extra dünn
  • Hält in flüssigem Stickstoff, Autoklaven und Heißwasserbädern
  • Permanenter Acrylklebstoff
Spezifikation
Spezifikation
2005/618/EG MCV Änderung der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Matt
Polyester
Druckeretiketten
BMP™71
1 Karton
15,24 x 48,26 mm (B x H)
0,012 mm
15,24 mm
40 mm
Etiketten für Etikettendrucker BMP71
Weiß/transparent, Transparent
Selbstlaminierend
Thermotransfer
Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern
1
Rechteck
–196 bis 110 °C
48,26 x 15,24 mm
15 mm