Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300-20
Marke: Macherey-Nagel™ 711610.1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
15 bis 25 μm | |
POLYGOPREP 300 bis 20 | |
1 kg | |
POLYGOPREP |
300 Å | |
2 bis 8 | |
'POLYGOPREP | |
Flüssigchromatographie |