Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300-20
288.66 € - 1775.00 €
Spezifikation
Partikelgröße 15 bis 25 μm
Porengröße 300 Å
Stationäre Phase POLYGOPREP 300 bis 20
pH 2 bis 8
Sorbens POLYGOPREP
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10165071
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
711610.100
0.1 kg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10461072
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
711610.1000
1 kg
1775.00 €
1000 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
15 bis 25 μm
POLYGOPREP 300 bis 20
POLYGOPREP
Flüssigkeitschromatographie
300 Å
2 bis 8
POLYGOPREP