Learn More
Ratiolab™ Polypropylen-Gittereinsätze für Kryoboxen
Ein Zubehör für die sichere Lagerung und den Transport von Tiefkühlmaterialien.
Marke: Ratiolab™ 5220104
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Autoklavierbar und temperaturbeständig von -90°C bis +121°C
- Einschubgitter sind abnehmbar für mehr Flexibilität
- Lieferbar in Packungen mit 5 Stück
Spezifikation
Weiß | |
Quadratisch | |
Lagerung und Transport tiefgekühlter Proben | |
-90 °C | |
10 x 10 | |
133 x 133 x 30 mm | |
133 mm |
Polypropylen | |
Gittereinsatz | |
121 °C | |
5/Pckg. | |
−90 °C bis +121 °C | |
133 mm | |
30 mm |