Learn More
Ratiolab™ Polypropylen-Gittereinsätze für Kryoboxen
Ein Zubehör für die sichere Lagerung und den Transport von Tiefkühlmaterialien.
2.73 € - 17.90 €
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Typ Gittereinsatz
Menge 5/Pckg.
Temperaturfestigkeit (metrisch) −90 °C bis +121 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Röhrchen-Array Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Röhrchen-Array Preis Menge & Verfügbarkeit  
15118895
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5220103
9 x 9
17.90 €
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10062562
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5220103
9 x 9 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10580533
Unterlagen ansehen
Ratiolab™
5220104
10 x 10 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Autoklavierbar und temperaturbeständig von -90°C bis +121°C
  • Einschubgitter sind abnehmbar für mehr Flexibilität
  • Lieferbar in Packungen mit 5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Gittereinsatz
−90 °C bis +121 °C
Polypropylen
5/Pckg.
133 x 133 x 30 mm