Learn More
Sampling Systems™ Polypropylen-Schaufeln
Eine leichte, aber robuste Option für die Materialhandhabung.
Marke:  Sampling Systems™ 8228P-33
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15809511
  • 90.35 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hygienische, einteilige Konstruktion
  • Chemische Beständigkeit
  • Erhältlich in zwei Breiten, 270 oder 330 mm
Spezifikation
Spezifikation
Schaufel
Weiß
330 mm
Polypropylen
1100 mm