Learn More
Sampling Systems™ Polypropylen-Schaufeln
Eine leichte, aber robuste Option für die Materialhandhabung.
88.10 € - 90.35 €
Spezifikation
Produkttyp | Schaufel |
---|---|
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Länge (metrisch) | 1100 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15899501
|
Sampling Systems™
8228P-27 |
270 mm |
88.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15809511
|
Sampling Systems™
8228P-33 |
330 mm |
90.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hygienische, einteilige Konstruktion
- Chemische Beständigkeit
- Erhältlich in zwei Breiten, 270 oder 330 mm
Spezifikation
Schaufel | |
Polypropylen | |
Weiß | |
1100 mm |