Learn More
Sampling Systems™ Polypropylen-Schaufeln
Eine leichte, aber robuste Option für die Materialhandhabung.
Marke: Sampling Systems™ 8228P-27
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hygienische, einteilige Konstruktion
- Chemische Beständigkeit
- Erhältlich in zwei Breiten, 270 oder 330 mm
Spezifikation
Schaufel | |
Weiß | |
270 mm |
Polypropylen | |
1100 mm |