Learn More
PROX1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1D4B1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 67438-1-IG-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16870066
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The PROX1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PROX1. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The PROX1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
PROX1
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Western Blot, ELISA
1D4B1
Unconjugated
150 μL
5629
IgG2b