Learn More
PROX1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1D4B1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen PROX1
Klon 1D4B1
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16880066
Unterlagen ansehen
Proteintech
67438-1-IG-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16870066
Unterlagen ansehen
Proteintech
67438-1-IG-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The PROX1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human PROX1. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The PROX1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
PROX1
1000 μg/mL
Monoclonal
Mouse
5629
Primary
1D4B1
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG2b