Learn More
PSMG3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15601-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16824844
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PSMG3, also named as C7orf48 and PAC3, is a chaperone protein which promotes assembly of the 20S proteasome. It may cooperate with PSMG1-PSMG2 heterodimers to orchestrate the correct assembly of proteasomes.
Spezifikation
Spezifikation
PSMG3
Polyclonal
Unconjugated
PSMG3
C7orf48, hPAC3, PAC 3, PAC3, PSMG3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100361517, 66506, 84262
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9BT73, Q9CZH3
Psmg3
PSMG3 Fusion Protein Ag7984
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat