Learn More
PSMG3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen PSMG3
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16834844
Unterlagen ansehen
Proteintech
15601-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16824844
Unterlagen ansehen
Proteintech
15601-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PSMG3, also named as C7orf48 and PAC3, is a chaperone protein which promotes assembly of the 20S proteasome. It may cooperate with PSMG1-PSMG2 heterodimers to orchestrate the correct assembly of proteasomes.
Spezifikation
Spezifikation
PSMG3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q9BT73, Q9CZH3
100361517, 66506, 84262
PSMG3 Fusion Protein Ag7984
Primary
-20°C
PSMG3
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C7orf48, hPAC3, PAC 3, PAC3, PSMG3
Psmg3
IgG
Antigen Affinity Chromatography