Learn More
Cowie Technology™ PTFE-Magnetrührerstab, kreuzförmig
Use with containers, vessel, stirrers, and stirring hot plates. Cowie Technology™ PTFE Magnetic Stir Bar, Cross-shaped, offer improved stirring action.
Marke:  Cowie Technology™ 001.2401
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10419872
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Use with containers, vessel, stirrers, and stirring hot plates. Cowie Technology™ PTFE Magnetic Stir Bar, Cross-shaped, offer improved stirring action.
  • Stabiler Allzweckmagnetrührer
  • Für gründliches, leises Rühren selbst bei relativ hohen Umdrehungen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
10 x 10 x 5mm
5mm
0,375 in.
10 mm
Cross
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Behälter & Gefäße / Heizrührer
0,375 in.
10mm
5/Packung