Learn More
Cowie Technology™ PTFE-Magnetrührerstab, kreuzförmig
Use with containers, vessel, stirrers, and stirring hot plates. Cowie Technology™ PTFE Magnetic Stir Bar, Cross-shaped, offer improved stirring action.
3.50 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
---|---|
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Form | Cross |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße / Heizrührer |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10419872
|
Cowie Technology™
001.2401 |
10 x 10 x 5mm | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Use with containers, vessel, stirrers, and stirring hot plates. Cowie Technology™ PTFE Magnetic Stir Bar, Cross-shaped, offer improved stirring action.
- Stable, general-purpose magnetic stirrer
- Provides a deep, quiet vortex even at relatively high speeds
- Autoclavable
Spezifikation
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer |
Weiß | |
Cross |