Learn More
Grant Instruments™ Sicherheitsdeckel der Serie QB
Aus robustem, transparentem Acryl für maximale Sichtbarkeit. Sicherheitsabdeckungen von Grant Instruments™ der Serie QB verhindern das versehentliche Berühren eines heißen Blocks oder die Kontamination von Proben durch Spritzer.
Marke:  Grant Instruments™ QBL4
116.32 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10097362
  • 180.00 € / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Trockenblock-Heizgeräten der QB-Serie
  • Die Acrylkonstruktion sorgt für eine bessere Sichtbarkeit
  • Verhindert Verbrennungen durch versehentliches Berühren des heißen Blocks
  • Lichte Höhe 85 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Acryl
Für maximale Sichtbarkeit, während das versehentliche Berühren eines heißen Blocks oder die Kontamination von Proben durch Spritzer verhindert wird
4 Blocksysteme
Sicherheitsabdeckung
85 mm