Learn More
Grant Instruments™ Sicherheitsdeckel der Serie QB
Aus robustem, transparentem Acryl für maximale Sichtbarkeit. Sicherheitsabdeckungen von Grant Instruments™ der Serie QB verhindern das versehentliche Berühren eines heißen Blocks oder die Kontamination von Proben durch Spritzer.
158.00 € - 180.00 €
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Material | Acryl |
Typ | Sicherheitsabdeckung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für maximale Sichtbarkeit, während das versehentliche Berühren eines heißen Blocks oder die Kontamination von Proben durch Spritzer verhindert wird |
Höhe (metrisch) | 85 mm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11440968
|
Grant Instruments™
QBL1 |
Für 1 Blocksystem |
158.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11450968
|
Grant Instruments™
QBL2 |
Für 2 Blocksystem |
169.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10097362
|
Grant Instruments™
QBL4 |
4 Blocksysteme |
180.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Trockenblock-Heizgeräten der QB-Serie
- Die Acrylkonstruktion sorgt für eine bessere Sichtbarkeit
- Verhindert Verbrennungen durch versehentliches Berühren des heißen Blocks
- Lichte Höhe 85 mm
Spezifikation
Klar | |
Sicherheitsabdeckung | |
85 mm |
Acryl | |
Für maximale Sichtbarkeit, während das versehentliche Berühren eines heißen Blocks oder die Kontamination von Proben durch Spritzer verhindert wird |