Learn More
Grant Instruments™ Sicherheitsdeckel der Serie QB
Aus robustem, transparentem Acryl für maximale Sichtbarkeit. Sicherheitsabdeckungen von Grant Instruments™ der Serie QB verhindern das versehentliche Berühren eines heißen Blocks oder die Kontamination von Proben durch Spritzer.
Marke: Grant Instruments™ QBL2
109.52 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Trockenblock-Heizgeräten der QB-Serie
- Die Acrylkonstruktion sorgt für eine bessere Sichtbarkeit
- Verhindert Verbrennungen durch versehentliches Berühren des heißen Blocks
- Lichte Höhe 85 mm
Spezifikation
Klar | |
Acryl | |
Für maximale Sichtbarkeit, während das versehentliche Berühren eines heißen Blocks oder die Kontamination von Proben durch Spritzer verhindert wird |
Für 2 Blocksystem | |
Sicherheitsabdeckung | |
85 mm |