Learn More
Helios Italquartz Quarzglas Abdampfschalen
Hervorragend geeignet für die Herstellung konzentrierter Lösungen oder Feststoffausfällungen gelöster Stoffe. Die Helios Italquartz™ Verdampferschalen aus Quarz sind beständig gegen plötzlichen Temperaturwechsel bis 1000 °C.
Marke: Helios Italquartz 61F00141
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Korrosionsbeständig
- Chemisch inert gegenüber Säuren (außer HF)
- Ohne Ausguss
Spezifikation
45 mL | |
Rund | |
28 mm |
Quarz | |
Abdampfschale | |
56 mm |