Learn More
Helios Italquartz Quarzglas Abdampfschalen
Hervorragend geeignet für die Herstellung konzentrierter Lösungen oder Feststoffausfällungen gelöster Stoffe. Die Helios Italquartz™ Verdampferschalen aus Quarz sind beständig gegen plötzlichen Temperaturwechsel bis 1000 °C.
78.30 € - 98.85 €
Spezifikation
Material Quarz
Form Rund
Typ Abdampfschale
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11715694
Unterlagen ansehen
Helios Italquartz
61F00141
45 mL
78.30 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11744056
Unterlagen ansehen
Helios Italquartz
61F00143
85 mL
98.85 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Korrosionsbeständig
  • Chemisch inert gegenüber Säuren (außer HF)
  • Ohne Ausguss
Spezifikation
Spezifikation
Quarz
Rund
Abdampfschale