Learn More
Hellma™ Fluoreszenzküvetten aus Suprasil Quarzglas
Marke: Hellma™ 119004F-10-40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Fluoreszenzzelle | |
Quarz Suprasil | |
2 Stück/Packung | |
49,5mm | |
Magnetrührer |
1500 μl | |
4mm | |
10 x 4 mm | |
12,5mm |