Learn More
Hellma™ Fluoreszenzküvetten aus Suprasil Quarzglas
485.96 € - 715.00 €
Spezifikation
Typ | Fluoreszenzzelle |
---|---|
Material | Quarz Suprasil |
Breite (metrisch) | 12,5mm |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10447641
|
Hellma™
117100F-10-40 |
56 mm |
539.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11786234
|
Hellma™
109004F-10-40 |
45 mm | N/A | ||||||
10761493
|
Hellma™
119004F-10-40 |
49,5mm | N/A | ||||||
13312310
|
Hellma™
221-10-40 |
40 mm |
485.96 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Fluoreszenzzelle | |
Quarz Suprasil | |
12,5mm |