Learn More
Hellma™ Fluoreszenzküvetten aus Suprasil Quarzglas
Marke: Hellma™ 221-10-40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Fluoreszenzzelle | |
Quarz Suprasil | |
Je 1 | |
40 mm |
3500 μl | |
10mm | |
10 x 10 mm | |
12,5mm |