Learn More
Hellma™ Mikroküvetten aus Quarzglas Suprasil
Marke: Hellma™ 110-5-40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Mikrozelle | |
Quarz Suprasil | |
9,5mm | |
5 mm | |
46 mm |
1,75 ml | |
PTFE | |
Je 1 | |
200 bis 2500 nm | |
12,5mm |