Learn More
Hellma™ Mikroküvetten aus Quarzglas Suprasil
231.00 € - 431.00 €
Spezifikation
Typ Mikrozelle
Material Quarz Suprasil
Verschlussmaterial PTFE
Menge Je 1
Wavelength Range 200 bis 2500 nm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Schichtdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schichtdicke Preis Menge & Verfügbarkeit  
10363981
Unterlagen ansehen
Hellma™
110-50-40
50 mm
431.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10787181
Unterlagen ansehen
Hellma™
111-10-40
10 x 10 mm
306.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10209951
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Hellma™
110-5-40
5 mm
231.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Spezifikation
Mikrozelle
PTFE
200 bis 2500 nm
12,5mm
Quarz Suprasil
Je 1
46 mm