Learn More
Hellma™ Mikroküvetten aus Quarzglas Suprasil
Marke: Hellma™ 111-10-40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Mikrozelle | |
Quarz Suprasil | |
10mm | |
10 x 10 mm | |
46 mm | |
Dreickszelle |
0,35 mL | |
PTFE | |
Je 1 | |
200 bis 2500 nm | |
12,5mm |