Learn More
RASGRP3 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1A10G4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Proteintech 66650-1-IG-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Members of the RAS.Spezifikation
RASGRP3 | |
Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q8IV61 | |
Rasgrp3 | |
RASGRP3 Fusion Protein Ag3810 | |
20 μL | |
Primary | |
Mouse, Human | |
Antibody | |
IgG2a |
Western Blot | |
1A10G4 | |
Unconjugated | |
RASGRP3 | |
GRP3, KIAA0846, Ras guanyl releasing protein 3, RASGRP3 | |
Mouse | |
Protein A | |
RUO | |
240168, 25780 | |
-20°C | |