Learn More
RASGRP3 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1A10G4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | RASGRP3 |
---|---|
Klon | 1A10G4 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16868725
|
Proteintech
66650-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16858725
|
Proteintech
66650-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Members of the RAS.Spezifikation
RASGRP3 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GRP3, KIAA0846, Ras guanyl releasing protein 3, RASGRP3 | |
Rasgrp3 | |
IgG2a | |
Protein A | |
Antibody |
1A10G4 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Human | |
Q8IV61 | |
240168, 25780 | |
RASGRP3 Fusion Protein Ag3810 | |
Primary | |
-20°C | |
RASGRP3 |