Learn More
REXO2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15598-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16814844
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Rex2 gene ontology annotations related to this gene include regulation of transcription, DNA-templated.
Spezifikation
Spezifikation
REXO2
Polyclonal
Unconjugated
REXO2
CGI 114, REX2, REXO2, RFN, RNA exonuclease 2 homolog, SFN, Small fragment nuclease, SMFN
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100043034, 100362123, 25996
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9Y3B8
Rex2, REXO2
REXO2 Fusion Protein Ag7976
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse