Learn More
REXO2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | REXO2 |
---|---|
Konzentration | 0.13 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16814844
|
Proteintech
15598-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16804844
|
Proteintech
15598-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Rex2 gene ontology annotations related to this gene include regulation of transcription, DNA-templated.Spezifikation
REXO2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q9Y3B8 | |
100043034, 100362123, 25996 | |
REXO2 Fusion Protein Ag7976 | |
Primary | |
-20°C | |
REXO2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CGI 114, REX2, REXO2, RFN, RNA exonuclease 2 homolog, SFN, Small fragment nuclease, SMFN | |
Rex2, REXO2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |