Learn More
Ebro Electronic™ Thermoelement-OberflächenFühler
Allzweck-Oberflächenfühler, Oberflächentemperaturmessung von Motoren, Turbinen, Pumpen, Gussteilen, Formen, Heizrohren, Heizplatten, Spritzguss, Heizkesseln, Verbrennungsanlagen usw.
Marke: Ebro Electronic™ 1341-0639
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Rail surface probes. Temperature measurement of moving surfaces. | |
300 mm | |
Metal | |
Rollenbewegung | |
Rollenbewegung, Oberflächensonde | |
TFN 520 |
Single-use | |
50 mm | |
66 mm | |
TPN 800 | |
0.24 kg | |
-50°C to +200°C | |
120 mm |