Learn More
Nabertherm Rotationsrohrofen Serie RSRC 1100 mit B400-Regler
Besonders geeignet für Prozesse, bei denen kontinuierlich laufendes Chargenmaterial für kurze Zeit erhitzt wird. Der Ofen wird leicht geneigt und auf Zieltemperatur erhitzt positioniert. Das Material durchläuft den beheizten Bereich des Röhrchens und fällt aus dem Röhrchen auf das untere Ende.
17320.00 € - 19305.00 €
Spezifikation
Temperatur (metrisch) 1100 °C
Temperaturregelung B400
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15938440
Unterlagen ansehen
Nabertherm
RR0851C11
80 mm 500 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15978440
Unterlagen ansehen
Nabertherm
RR0871C13
80 mm 750 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15958450
Unterlagen ansehen
Nabertherm
RR1251C11
120 mm 500 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15998450
Unterlagen ansehen
Nabertherm
RR1271C13
120 mm 750 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15918450
Unterlagen ansehen
Nabertherm
RR1211C15
120 mm 1000 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur: 1100 °C
    • Arbeitsrohr aus Quarzglas, beidseitig offen
    • Thermoelement Typ K
  • Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Strahlung
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Einstellbarer Antrieb von ca. 2 bis 45 U/min
  • Digitale Anzeigeeinheit für den Neigungswinkel des drehbaren Rohrofens
  • Der riemenlose Antrieb und das aufklappbare Ofengehäuse (Öffnungstemperatur < 180 °C) ermöglichen eine sehr einfache Entfernung der Rohre
  • Kompaktes System, drehbarer Rohrofen, positioniert auf einem Grundrahmen mit
    • Manuellem Spindelantrieb mit Kurbel zur Voreinstellung des Neigungswinkels
    • Integrierter Schaltanlage und Steuerung
    • Rollen
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
1100 °C
B400