Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, Electrostatic Conductive
SCAT Safety Waste Caps, made of PTFE-EL, are hermetically sealing caps for the safe disposal of your liquid HPLC waste. The SCAT exhaust filter with three layers of activated carbon binds vapors from solvents, acids and alkalis. It ensures safe pressure equalization and occupational safety.
Marke: SCAT™ 460050
134.15 EUR gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus elektrisch leitfähigem PTFE-EL-Material, um statische Entladungen zu verhindern
- Erhältlich mit mehreren Gewindegrößen und Kapillaranschlüssen (5 - 11,5 mm ID)
- GL14-Anschluss zur Verwendung mit SCAT-Abluftfiltern
Spezifikation
Schwarz | |
PTFE-EC | |
Waste Cap |
2 x PFA-Verschraubung 2,3 mm AD, 2 x PFA-Verschraubung 3,2 mm OD, 1 x PP-Schlauchanschluss 5 - 11,5 mm ID, 1 x GL14-Anschluss für Abluftfilter | |
S50 |