Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps, Electrostatic Conductive
SCAT Safety Waste Caps, made of PTFE-EL, are hermetically sealing caps for the safe disposal of your liquid HPLC waste. The SCAT exhaust filter with three layers of activated carbon binds vapors from solvents, acids and alkalis. It ensures safe pressure equalization and occupational safety.
166.00 € - 192.00 €
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewindegröße | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17805714
|
SCAT™
460050 |
S50 | 2 x PFA-Verschraubung 2,3 mm AD, 2 x PFA-Verschraubung 3,2 mm OD, 1 x PP-Schlauchanschluss 5 - 11,5 mm ID, 1 x GL14-Anschluss für Abluftfilter |
166.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17845724
|
SCAT™
460060 |
S60/61 | 2 x PFA-Verschraubung 2,3 mm AD, 2 x PFA-Verschraubung 3,2 mm OD, 1 x PP-Schlauchanschluss 5 - 11,5 mm ID, 1 x GL14-Anschluss für Abluftfilter |
166.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17855724
|
SCAT™
460070 |
S70/71 | 2 x PFA-Verschraubung 2,3 mm AD, 2 x PFA-Verschraubung 3,2 mm OD, 1 x PP-Schlauchanschluss 5 - 11,5 mm ID, 1 x GL14-Anschluss für Abluftfilter |
192.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17875724
|
SCAT™
460090 |
S90 | 4 x PFA-Verschraubung 2,3 mm AD, 4 x PFA-Verschraubung 3,2 mm OD, 1 x PP-Schlauchanschluss 5 - 11,5 mm ID, 1 x GL14-Anschluss für Abluftfilter |
192.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Made of electrically conductive PTFE-EL material to prevent static discharge
- Available with sereral threat sizes and numbers capillaries ports (5 to 11.5 mm ID)
- GL14 connection for use with SCAT exhaust filters
Spezifikation
Schwarz | |
Waste Cap | |
PTFE-EC |