Learn More
Salicylamidoxime, 97 %, Thermo Scientific™
15.90 € - 188.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 6005-58-9 |
---|---|
Summenformel | C7H8N2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 152.153 |
MDL-Nummer | MFCD08061199 |
InChI-Schlüssel | DWGZGKKDBMJXGG-ALCCZGGFSA-N |
Synonym | salicylamidoxime, 2-hydroxy-benzamide oxime, 2,n-dihydroxy-benzamidine, 2-hydroxybenzamidoxime, z-n',2-dihydroxybenzimidamide, n',2-dihydroxybenzene-1-carboximidamide, 6z-6-amino hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 6z-6-amino-hydroxyamino methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone, 6z-6-azanyl-oxidanylamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one |
PubChem CID | 20398791 |
IUPAC-Name | (6Z)-6-[Amino-(hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on |
SMILES | C1=CC(=C(N)NO)C(=O)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15421058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54898.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15401058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54898.03 |
1 g | N/A | ||||||
15411058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54898.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
6005-58-9 | |
152.153 | |
DWGZGKKDBMJXGG-ALCCZGGFSA-N | |
20398791 | |
C1=CC(=C(N)NO)C(=O)C=C1 |
C7H8N2O2 | |
MFCD08061199 | |
salicylamidoxime, 2-hydroxy-benzamide oxime, 2,n-dihydroxy-benzamidine, 2-hydroxybenzamidoxime, z-n',2-dihydroxybenzimidamide, n',2-dihydroxybenzene-1-carboximidamide, 6z-6-amino hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 6z-6-amino-hydroxyamino methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone, 6z-6-azanyl-oxidanylamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one | |
(6Z)-6-[Amino-(hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on |
Spezifikation
Salicylamidoxime | |
80°C to 84°C | |
MFCD08061199 | |
DWGZGKKDBMJXGG-ALCCZGGFSA-N | |
(6Z)-6-[Amino-(hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on | |
20398791 | |
97% |
6005-58-9 | |
C7H8N2O2 | |
salicylamidoxime, 2-hydroxy-benzamide oxime, 2,n-dihydroxy-benzamidine, 2-hydroxybenzamidoxime, z-n',2-dihydroxybenzimidamide, n',2-dihydroxybenzene-1-carboximidamide, 6z-6-amino hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 6z-6-amino-hydroxyamino methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone, 6z-6-azanyl-oxidanylamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one | |
C1=CC(=C(N)NO)C(=O)C=C1 | |
152.153 | |
152.15 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen