Learn More
Sampling Systems™ Auswurfrohr für Proben
Für die Verwendung mit Lanze für Pulver von Querschnitt-Probenehmern für kohäsive Pulver.
Marke:  Sampling Systems™ 8570A-1100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15859521
  • 163.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Beschreibung
  • Aus Edelstahl 316L hergestellt
  • Drücken Sie die Probenabwurfrohr in die Pulver-Lanze, um die Probe herauszudrücken
  • Unterstützt die Probenahme großer Mengen kohäsiver Pulver
  • In zwei Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Auswurfrohr für Proben
Probenahme großer Volumina von kohäsiven Pulvern
1100 mm
Edelstahl (316L)
Pulver-Lance-Querschnitt-Probenehmer