Learn More
Sampling Systems™ Auswurfrohr für Proben
Für die Verwendung mit Lanze für Pulver von Querschnitt-Probenehmern für kohäsive Pulver.
137.00 € - 163.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Auswurfrohr für Proben |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme großer Volumina von kohäsiven Pulvern |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pulver-Lance-Querschnitt-Probenehmer |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15869521
|
Sampling Systems™
8570A-700 |
700 mm |
137.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15859521
|
Sampling Systems™
8570A-1100 |
1100 mm |
163.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Aus Edelstahl 316L hergestellt
- Drücken Sie die Probenabwurfrohr in die Pulver-Lanze, um die Probe herauszudrücken
- Unterstützt die Probenahme großer Mengen kohäsiver Pulver
- In zwei Längen erhältlich
Spezifikation
Auswurfrohr für Proben | |
Edelstahl (316L) | |
Probenahme großer Volumina von kohäsiven Pulvern | |
Pulver-Lance-Querschnitt-Probenehmer |