Learn More
Sampling Systems™ Auswurfrohr für Proben
Für die Verwendung mit Lanze für Pulver von Querschnitt-Probenehmern für kohäsive Pulver.
Marke: Sampling Systems™ 8570A-700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Edelstahl 316L hergestellt
- Drücken Sie die Probenabwurfrohr in die Pulver-Lanze, um die Probe herauszudrücken
- Unterstützt die Probenahme großer Mengen kohäsiver Pulver
- In zwei Längen erhältlich
Spezifikation
Auswurfrohr für Proben | |
Probenahme großer Volumina von kohäsiven Pulvern | |
700 mm |
Edelstahl (316L) | |
Pulver-Lance-Querschnitt-Probenehmer |