Learn More
Adolf Wolf SANOclav™ La-MCS Autoclave
For sterilization in tightened steam and water. Adolf Wold SANOclav™ SANOclav La-MCS Autoclave is fitted with safety valve, over temperature protection, steam outlet valve, pressure gauge and microprocessor controller.
Marke:  Adolf Wolf 01001
Encompass
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10222361
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Volume of the pressure chamber: 20 litres
  • Lid and chamber made of stainless steel
  • Fitted with safety valve, over temperature protection, steam outlet valve, pressure gauge and microprocessor controller
  • Electrical heating 230 volts / 1500 watts
Options: Must be built in in factory
  • Connection to a PC: USB connection with program to record the time and the temperature on an external personal computer
  • Liquid sensor: Flexible PT 100 sensor for liquids (when the liquid sensor is on, a pre- and post- warming temperature of 60°C will be held
  • Safety lock: Autoclave locks with temperatures over 97°C or over 80°C with liquids (only for type La-MCS-203 / 204 / VA)
  • Filtersystem: To filter the vapeur
Spezifikation
Spezifikation
Microprocessor
20 L
530 mm
La-MCS-203
140 °C
230V / 1500W
400 mm
Je 1
1500 w
Benchtop autoclave sterilizer with safety lock
360 mm
390 mm
Tisch-Autoklav
27 kg
Safety valve, over-temperature protection, steam outlet, pressure gauge, microprocessor controller
3 bar max.
Dampf-
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.