Learn More
Adolf Wolf SANOclav™ La-MCS Autoclave
For sterilization in tightened steam and water. Adolf Wold SANOclav™ SANOclav La-MCS Autoclave is fitted with safety valve, over temperature protection, steam outlet valve, pressure gauge and microprocessor controller.
N.V. - 7590.00 €
Spezifikation
Reglertyp | Microprocessor |
---|---|
Beschreibung | Benchtop autoclave sterilizer with safety lock |
Kapazität (metrisch) | 20 L |
Tiefe (metrisch) Kammer | 360 mm |
Außenhöhe (metrisch) | 530 mm |
Produktcode | Marke | Temperatur (metrisch) | Betriebsdruck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperatur (metrisch) | Betriebsdruck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10222361
![]() |
Adolf Wolf
01001 |
140 °C | 3 bar max. | N/A | N/A | ||||
10613401
![]() |
Adolf Wolf
01002 |
151°C | Max. 4 bar |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Volume of the pressure chamber: 20 litres
- Lid and chamber made of stainless steel
- Fitted with safety valve, over temperature protection, steam outlet valve, pressure gauge and microprocessor controller
- Electrical heating 230 volts / 1500 watts
Options: Must be built in in factory
- Connection to a PC: USB connection with program to record the time and the temperature on an external personal computer
- Liquid sensor: Flexible PT 100 sensor for liquids (when the liquid sensor is on, a pre- and post- warming temperature of 60°C will be held
- Safety lock: Autoclave locks with temperatures over 97°C or over 80°C with liquids (only for type La-MCS-203 / 204 / VA)
- Filter system: To filter the vapor
Spezifikation
Microprocessor | |
20 L | |
530 mm | |
Tisch-Autoklav | |
230V / 1500W | |
400 mm | |
Dampf- |
Benchtop autoclave sterilizer with safety lock | |
360 mm | |
390 mm | |
27 kg | |
Safety valve, over-temperature protection, steam outlet, pressure gauge, microprocessor controller | |
Je 1 | |
1500 w |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.