Learn More
WTW™ ELECTRODE SENTIX™ HWD,
Spezialisten für alle Fälle – SenTix™ pH-Spezialelektroden für spezielle Anwendungen können den pH-Wert von Oberflächen, suspendierten Feststoffen, Suspensionen und vielem mehr bestimmen.
Marke: WTW™ 103731
428.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anpassung an die Probenkonsistenz durch spezielle Glasmembranen
- Optimale Messgenauigkeit durch angepasstes Membranverfahren
- Erhältlich für niedrig leitende Proben oder für Emulsionen
Spezifikation
Für Emulsionen o.ä., mit Temperatursensor, DIN-Kabel | |
Glasschaft | |
-5 °C° bis +100 °C° | |
pH-Messgerät | |
SenTix™ HWD | |
-5 bis + 100 °C | |
170 mm |
Festes Kabel | |
0 bis 14 | |
SenTix™ PLUS Spezial-pH-Elektrode | |
DIN, 4 mm-Bananen-Elektrodenstecker, 1 m-Kabel | |
Eingebauter NTC-Widerstand mit 30Kiloohm | |
1 m |