Learn More
WTW™ ELECTRODE SENTIX™ HWD,
Spezialisten für alle Fälle – SenTix™ pH-Spezialelektroden für spezielle Anwendungen können den pH-Wert von Oberflächen, suspendierten Feststoffen, Suspensionen und vielem mehr bestimmen.
313.00 € - 439.00 €
Spezifikation
pH-Bereich | 0 bis 14 |
---|---|
Typ | SenTix™ PLUS Spezial-pH-Elektrode |
Länge (metrisch) Stiel | 170 mm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10663742
|
WTW™
103650 |
Für gering elektrisch leitende Proben, S7-Steckkopf | DIN, BNC-Elektrodenstecker |
313.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15153976
|
WTW™
103731 |
Für Emulsionen o.ä., mit Temperatursensor, DIN-Kabel | DIN, 4 mm-Bananen-Elektrodenstecker, 1 m-Kabel |
439.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Anpassung an die Probenkonsistenz durch spezielle Glasmembranen
- Optimale Messgenauigkeit durch angepasstes Membranverfahren
- Erhältlich für niedrig leitende Proben oder für Emulsionen
Spezifikation
0 bis 14 | |
SenTix™ PLUS Spezial-pH-Elektrode | |
170 mm |