Learn More
SGE™ Ersatznadeln für Spritzen mit abnehmbaren Nadeln
Ersatznadeln wie mit Spritze geliefert
Marke:  SGE™ 037776
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10254652
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Für 10 μl-Spritzen
  • 50 mm (2 Zoll) exponierte Länge beim Anbringen an die Spritze
Spezifikation
Spezifikation
25 G
0.5 mm
Gaschromatographie
1.9 Zoll
Ersatznadel
50 mm
Spritze mit abnehmbarer Nadel (10 μl)
0.019 Zoll
0.5 mm
2 in.
50 mm
2/Pckg.
Kegel