Learn More
SGE™ Ersatznadeln für Spritzen mit abnehmbaren Nadeln
Ersatznadeln wie mit Spritze geliefert
52.10 € - 55.60 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 2 in. |
Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,9 in. |
Länge (metrisch) | 50 mm |
Produkttyp | Ersatznadel |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13417248
|
SGE™
037111 |
23 G | 0,024 in. |
53.95 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10254652
|
SGE™
037776 |
25 G | 0.019 Zoll | N/A | |||||
15238593
|
SGE™
037776 |
25 G | 0.019 Zoll |
55.60 €
2 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
- Für 10 μl-Spritzen
- 50 mm (2 Zoll) exponierte Länge beim Anbringen an die Spritze
Specifications
Gaschromatographie | |
1,9 in. | |
Ersatznadel | |
Spritze mit abnehmbarer Nadel (10 μl) |
2 in. | |
50 mm | |
Kegel |