Learn More
Cytiva SOURCE™ Tricorn™ Säulen für IEX
Source15Q 4.6/100 PE ist ein starker Anionenaustauscher, der in einer Tricorn-Säule für die Zwischenreinigung von Biomolekülen im Labormaßstab und das Polieren von Biomolekülen in großem Maßstab mit Ionenaustausch-Chromatographie vorgepackt ist.
Marke: Cytiva 17-5182-01
Beinhaltet: Tricorn-Säulen verfügen über Valco Fittings für AKTAdesign™ Systeme und werden mit M6 -Steckverbindern für FPLC Systeme, Bedienungsanleitung und zwei an der Säule angebrachten Verschlussstopfen geliefert.
Beschreibung
- SOURCE 15Q-Medien eignen sich hervorragend für schnelle, hochauflösende Reinigungen und für eine einfache Skalierung
- Starre, monodispergierte, sphärische Partikel mit kontrollierter Porengrößenverteilung bieten hervorragende Flusseigenschaften, Probenbeladung von bis zu 25 mg Protein/ml und eine verbesserte Stabilität in organischen Lösungsmitteln und pH-Extremwerten
- Verbesserte Kapazität im Vergleich zu MonoBeads, jedoch mit einer etwas geringeren Auflösung.
Recommended Storage
4 to 30°C, 20% Ethanol
Spezifikation
Alle gängigen Ionenaustauschpuffer | |
1.7 ml | |
4.6 mm | |
3.93 Zoll | |
< 5 ml/min | |
Sulphonatgruppe | |
2 bis13 | |
Polystyrol/Divinylbenzol | |
Ionenaustauschsäule |
Source 15S vorgepackte Säule | |
0.18 Zoll | |
1 x 1,7 ml | |
100 mm | |
PEEK | |
40 bar | |
15μ m | |
4 bis 30 °C | |
Hochleistungsanalyse von Proteinen, Peptiden, Polynukleotiden und anderen Biomolekülen mittels Ionenaustausch-Chromatographie |
Sicherheit und Handhabung
- Source 15S 4.6/100 PE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol