Learn More
Cytiva SOURCE™ Tricorn™ Säulen für IEX
Source15Q 4.6/100 PE ist ein starker Anionenaustauscher, der in einer Tricorn-Säule für die Zwischenreinigung von Biomolekülen im Labormaßstab und das Polieren von Biomolekülen in großem Maßstab mit Ionenaustausch-Chromatographie vorgepackt ist.
1543.00 €
Spezifikation
Puffer | Alle gängigen Ionenaustauschpuffer |
---|---|
Säulenbettvolumen | 1.7 ml |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.18 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
Menge | 1 x 1,7 ml |
Beinhaltet: Tricorn-Säulen verfügen über Valco Fittings für AKTAdesign™ Systeme und werden mit M6 -Steckverbindern für FPLC Systeme, Bedienungsanleitung und zwei an der Säule angebrachten Verschlussstopfen geliefert.
Produktcode | Marke | Produkttyp | Ligandentyp | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Ligandentyp | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10248574
|
Cytiva
17-5182-01 |
Source 15S vorgepackte Säule | Sulphonatgruppe | 2 bis13 |
1543.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10772447
|
Cytiva
17-5181-01 |
Source 15Q vorgepackte Säule | Quaternäres Ammonium | 2 bis 12 |
1543.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- SOURCE 15Q-Medien eignen sich hervorragend für schnelle, hochauflösende Reinigungen und für eine einfache Skalierung
- Starre, monodispergierte, sphärische Partikel mit kontrollierter Porengrößenverteilung bieten hervorragende Flusseigenschaften, Probenbeladung von bis zu 25 mg Protein/ml und eine verbesserte Stabilität in organischen Lösungsmitteln und pH-Extremwerten
- Verbesserte Kapazität im Vergleich zu MonoBeads, jedoch mit einer etwas geringeren Auflösung.
Spezifikation
Alle gängigen Ionenaustauschpuffer | |
0.18 Zoll | |
1 x 1,7 ml | |
100 mm | |
PEEK | |
15μ m | |
4 bis 30 °C | |
Hochleistungsanalyse von Proteinen, Peptiden, Polynukleotiden und anderen Biomolekülen mittels Ionenaustausch-Chromatographie |
1.7 ml | |
4.6 mm | |
3.93 Zoll | |
< 5 ml/min | |
40 bar | |
Polystyrol/Divinylbenzol | |
Ionenaustauschsäule |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Source 15S 4.6/100 PE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol