Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Rührstäbchen
Aus hochwertigem Edelstahl für Langlebigkeit. Sampling Systems™ Rührstäbchen aus Edelstahl sind ideal für den Einsatz in pharmazeutischen und hygienischen Anwendungen.
Marke:  Sampling Systems™ A344-1500
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15839641
  • 146.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nutfreie Konstruktion
  • 316L-Edelstahl
  • Mattierte Oberfläche
  • Robuste Bauweise
  • BSE/TSE-frei
Spezifikation
Spezifikation
Flächenrührer
Stabile Klinge
1.500 mm
150 mm
Edelstahl (316L)
Poliert
300 mm