Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Rührstäbchen
Aus hochwertigem Edelstahl für Langlebigkeit. Sampling Systems™ Rührstäbchen aus Edelstahl sind ideal für den Einsatz in pharmazeutischen und hygienischen Anwendungen.
121.00 € - 164.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Flächenrührer |
---|---|
Material | Edelstahl (316L) |
Ausführung | Poliert |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15521802
|
Sampling Systems™
A916-1000 |
Klinge mit Bohrungen | 1000 mm | 125 mm |
146.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15829641
|
Sampling Systems™
A344-1000 |
Stabile Klinge | 1000 mm | 125 mm |
121.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15839641
|
Sampling Systems™
A344-1500 |
Stabile Klinge | 1.500 mm | 150 mm |
146.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15859721
|
Sampling Systems™
A916-1500 |
Klinge mit Bohrungen | 1.500 mm | 150 mm |
164.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Nutfreie Konstruktion
- 316L-Edelstahl
- Mattierte Oberfläche
- Robuste Bauweise
- BSE/TSE-frei
Spezifikation
Flächenrührer | |
Edelstahl (316L) | |
Poliert |