Learn More
Bel-Art™ Sterilware™ Powder Thief
Bel-Art™ Sterilware™ Powder Thief ist in zwei Längen und vier Spitzenvolumina erhältlich und kann problemlos von bestimmten Stellen aus Pulvern in Großpackungen Proben nehmen.
Marke: Bel-Art™ F37874-0005
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wird von pharmazeutischen, Lebensmittel-, Kosmetik- und Chemieunternehmen verwendet.
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Thief aus Polyethylen hohe Dichte (HDPE) ist einzeln in Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt
- Gammabestrahlt steril (SAL 10-6)
- Bereit für die einmalige Verwendung und Entsorgung
- Charge für genaue Chargenverfolgung gestempelt
- Wird mit Sterilisierungsbescheinigung geliefert
Spezifikation
Powder Sampler | |
Not Autoclavable | |
Steril | |
19 3/4 Zoll |
HDPE | |
5 mL | |
20/Packung | |
50 cm |